Learn More
Valerofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
44.85€ - 528.00€
CAS | 1009-14-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H14O |
Peso molecular (g/mol) | 162.23 |
Número MDL | MFCD00009480 |
Clave InChI | XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci |
PubChem CID | 66093 |
ChEBI | CHEBI:36812 |
Nombre IUPAC | 1-fenilpentan-1-ona |
SMILES | CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11468793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10525.14 |
25 g |
44.85€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11478793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10525.22 |
100 g |
125.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11488793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10525.36 |
500 g |
528.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Valerophenone is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa valerofenona se utiliza como intermedio de cristales líquidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y plásticos. Almacenar a temperatura ambiente en un lugar bien ventilado.
1009-14-9 | |
162.23 | |
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N | |
66093 | |
1-fenilpentan-1-ona |
C11H14O | |
MFCD00009480 | |
valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci | |
CHEBI:36812 | |
CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Especificaciones
Valerophenone | |
°C to 9°C | |
244°C to 245°C | |
99% | |
1.5143 | |
1907717 | |
Insoluble in water. | |
CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
162.23 | |
CHEBI:36812 | |
99% |
1009-14-9 | |
0.978 g/mL | |
102°C (215°F) | |
C11H14O | |
MFCD00009480 | |
valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci | |
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N | |
1-fenilpentan-1-ona | |
66093 | |
162.23 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 213-767-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes