Learn More
Lámina de vanadio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: aprox. 13 g/50 x 150 cm
197.99€ - 599.99€
CAS 7440-62-2
Fórmula molecular V
Peso molecular (g/mol) 50.94
Número MDL MFCD00011453
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nombre IUPAC vanadio
SMILES [V]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11346948
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014633.FZ
50 x 150 mm
197.99€
cada uno
11336948
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014633.GU
150 x 200 mm
599.99€
cada uno
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-62-2
50.94
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
23990
vanadio
V
MFCD00011453
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CHEBI:35170
[V]
Especificaciones
Vanadium
7440-62-2
99.5% (Metals basis)
MFCD00011453
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
vanadio
23990
Odorless
Plata a gris
Silver Gray foil
V
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
[V]
50.94
CHEBI:35170
Lámina, 0,25 mm de grosor
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes