Learn More
Cloruro de vanadio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10165840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
CAS: 7632-51-1 | Cl4V | 192.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7632-51-1
Fórmula molecular Cl4V
Peso molecular (g/mol) 192.75
Número MDL MFCD00061343
Clave InChI JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo vanadium tetrachloride, vanadium iv chloride, vcl4, vanadium chloride vcl4 , t-4, vanadium chloride vcl4, vanadium chloride, t-4, vanadium tetrachloride un2444 corrosive
PubChem CID 24273
Nombre IUPAC tetraclorovanadio
SMILES Cl[V](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 153.0°C
Nombre del producto químico o material Vanadium(IV) chloride
Punto de fusión -20.5°C
Nombre de nota 99+%
Color Marrón-Rojo
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (VCl4)
Fórmula lineal VCl4
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, ether, chloroform,, acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.75
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.82
Densidad 1.8200g/mL