Learn More
Ftalocianina de óxido de vanadio(IV), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13930-88-6 | C32H16N8OV | 579.476 g/mol
34.17€ - 304.52€
CAS 13930-88-6
Fórmula molecular C32H16N8OV
Peso molecular (g/mol) 579.476
Número MDL MFCD00041966
Clave InChI YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 %
PubChem CID 2735160
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11384497
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039587.02
0.5 g
34.17€
0.50 g
11394497
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039587.04
2 g
76.98€
2 g
11374497
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039587.09
10 g
304.52€
10 g
Descripción
Descripción
It is used as an organic light-emitting diode intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:COMPUESTO DE VANADIO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 237-700-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ftalocianina de óxido de vanadio(IV), Thermo Scientific Chemicals