Learn More
Sulfato de óxido de vanadio(IV) hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782225
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
CAS: 123334-20-3 | O5SV | 163.00 g/mol
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate is used as a catalyst for the oxidative aromatization of cyclohexenone. It is also used as a component in some food supplements. It is one of the intermediate during the extraction of vanadium from petroleum residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123334-20-3
Fórmula molecular O5SV
Peso molecular (g/mol) 163.00
Número MDL MFCD00149933
Clave InChI UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Vanadium oxysulfate hydrate
PubChem CID 16211496
SMILES O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(IV) Sulfate Oxide Hydrate
Forma física Masas
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%, metal basis
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC oxovanadio(2+);sulfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.00 (Anhydrous)
Densidad 2.5
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.