Learn More
Óxido de vanadio(IV,V), 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11388227
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12037-42-2
Fórmula molecular O13V6
Peso molecular (g/mol) 513.64
Número MDL MFCD00064848
Clave InChI FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanadium oxide v6o13, vanox 13
PubChem CID 72720435
Nombre IUPAC [(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium; tetrakis(dioxovanadium)
SMILES O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(IV,V) oxide
Punto de fusión ∼1500°C
Color Negro-azul
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3285
Información de solubilidad Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.64
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 3.91 g/mL