Learn More
Pentóxido de vanadio, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Vanadium Pentoxide |
CAS | 1314-62-1 |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | O5V2 |
Número MDL | MFCD00011457 |
Sinónimo | vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride |
Clave InChI | GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=[V](=O)O[V](=O)=O |
Nombre IUPAC | dioxovanadiooxi(dioxo)vanadio |
Peso molecular (g/mol) | 181.88 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.