Learn More
Bolo de vanadio, 11 mm de diámetro x 4 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
171.00€ - 626.00€
CAS | 7440-62-2 |
---|---|
Fórmula molecular | V |
Peso molecular (g/mol) | 50.94 |
Número MDL | MFCD00011453 |
Clave InChI | LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde |
PubChem CID | 23990 |
ChEBI | CHEBI:35170 |
Nombre IUPAC | vanadio |
SMILES | [V] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15416445
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042190.KJ |
5 Pc. |
171.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15434875
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042190.KM |
25 Pc. |
626.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-62-2 | |
50.94 | |
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N | |
23990 | |
vanadio |
V | |
MFCD00011453 | |
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde | |
CHEBI:35170 | |
[V] |
Especificaciones
Vanadium slug | |
7440-62-2 | |
V | |
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde | |
[V] | |
50.94 | |
CHEBI:35170 | |
Odorless | |
≈2,3 g/bolo |
11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.16 in.) thick | |
(base metálica) | |
MFCD00011453 | |
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N | |
vanadio | |
23990 | |
99.8% | |
≈2.3g/slug |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes