Learn More
Bolo de vanadio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Vanadium slug |
Nombre de nota | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 250 g |
Porcentaje de pureza | 99.8% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈2.5g/slug |
Formulario | ≈2,5 g/bolo |