Learn More
Óxido de vanadio(V), 99,2 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376108
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
As an oxidation catalyst, in refractories, as a ceramics colorant, in the manufacture of vanadium salts, and as a dye.Vanadium pentoxide is the precursor to alloys of vanadium. It is widely used as an industrial catalyst in the manufacturing of sulfuric acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, acrylic acid, oxalic acid and anthraquinone. It finds application as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging, and as an ethanol sensor in ppm (parts per million) levels. It is also used in vanadium redox batteries, which are used for energy storage in power facilities, such as wind farms. Additionally, it is used as ceramics colorant, as dye and also as a detector material in bolometers in the field of thermal imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Como catalizador de oxidación, en refractarios, como colorante cerámico, en la fabricación de sales de vanadio y como colorante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-62-1
Fórmula molecular O5V2
Peso molecular (g/mol) 181.88
Número MDL MFCD00011457
Clave InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1750°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Vanadium(V) oxide
Punto de fusión 690°C
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Número UN UN2862
Índice Merck 14,9921
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Soluble in acids and alkalies.
Nombre IUPAC dioxovanadiooxi(dioxo)vanadio
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.88
Porcentaje de pureza 99.2%
Olor Odorless
Densidad 3.357 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(V) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Vanadium oxide