Learn More
Óxido de vanadio(V), 99,6 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-221545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-62-1
Fórmula molecular O5V2
Peso molecular (g/mol) 181.88
Número MDL MFCD00011457
Clave InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
Nombre IUPAC dioxovanadiooxi(dioxo)vanadio
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1750.0°C
Nombre del producto químico o material Vanadium(V) oxide
Punto de fusión 690.0°C
Nombre de nota 99.6+%
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.60% min
Fórmula lineal V2O5
Índice Merck 15, 10107
Información de solubilidad Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.88
Porcentaje de pureza ≥99.6%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.35
Densidad 3.3500g/mL