Learn More
Óxido de vanadio(V), 99,99 % (base metálica), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Vanadium pentoxide is the precursor to alloys of vanadium. It is widely used as an industrial catalyst for the manufacture of sulfuric acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, acrylic acid, oxalic acid and anthraquinone. It finds application as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging, and as an ethanol sensor in ppm (parts per million) levels. It is also used in vanadium redox batteries, which are used for energy storage in power facilities, such as wind farms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1750°C (decomposition) |
Nombre del producto químico o material | Vanadium(V) oxide |
Punto de fusión | 690°C |
Forma física | Polvo amarillo-naranja |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (metals basis) |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Nombre IUPAC | dioxovanadioxi(dioxo)vanadio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.88 |
Densidad | 3.357 g/mL |
Seguridad y manipulación
- Vanadium(V) oxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Vanadium oxide