Learn More
Oxitrietóxido de Vanadio (V), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3213356 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
CAS: 1686-22-2 | C6H15O4V | 202.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1686-22-2
Fórmula molecular C6H15O4V
Peso molecular (g/mol) 202.12
Número MDL MFCD00799170
Clave InChI IDIDIJSLBFQEKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl vanadate, vanadium v oxytriethoxide, triethoxyoxovanadium, triethoxo-oxovanadium, vanadium, triethoxyoxo-, t-4, ethylorthovanadate, triethoxy oxo vanadium, iohmvqgdvucilm-uhfffaoysa-n
PubChem CID 74312
Nombre IUPAC etanol; oxovanadio
SMILES CCO.CCO.CCO.O=[V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(V) oxytriethoxide
Color Verde a verde amarillento
Densidad 1.1390g/mL
Punto de ebullición 125.0°C to 128.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2O)3V=O
Índice de refracción 1.5080 to 1.5120
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.139
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(V) oxytriethoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.