Learn More
Óxido de tricloruro de vanadio(V), V + 5 28,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11354919
Óxido de tricloruro de vanadio(V), V + 5 28,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354919
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Código de producto. 11354919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 081118.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7727-18-6 | Cl3OV | 173.29 g/mol
Vanadium(V) trichloride oxide is used as a catalyst in olefin polymerization reaction, especially for the production of ethylene-propylene rubber. It is also used to synthesis organovanadium compounds and as a mordant in dyeing. It acts as a precursor to prepare vanadium pentoxide, vanadyl dichloride and dioxovanadium monochloride. Further, it serves as a reagent and a strong oxidizing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-18-6
Fórmula molecular Cl3OV
Peso molecular (g/mol) 173.29
Número MDL MFCD00011459
Clave InChI WMZFXRASJAIALG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo vanadyl trichloride, trichlorooxovanadium, vanadium v trichloride oxide, trichlorooxovanadium oxide, vanadium v oxytrichloride, trichlorooxo vanadium, vanadium, trichlorooxo-, t-4, vanadium, trichlorooxo, vanadium oxide trichloride, vanadium trichloride oxideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24410
Nombre IUPAC oxovanadiumpentakis(ylium) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].O=[V+5]
Especificaciones
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Nombre del producto químico o material Vanadium (V) trichloride oxide
Punto de fusión -77°C
Color Amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Número UN UN2443
Índice Merck 14,9927
Información de solubilidad Miscible with benzene,dichloromethane and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) V+5 28.5% min
Olor Chlorine-like
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.829 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ20K044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Catalog Number081118.36,081118.09,081118.22
Número de loteY02H018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number081118.36,081118.09,081118.22
Número de loteT15A042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number081118.36,081118.09,081118.22
Número de loteI12M03 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number081118.36,081118.09,081118.22
Número de loteD15T011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number081118.36,081118.09,081118.22
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(V) trichloride oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Vanadium oxytrichloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de tricloruro de vanadio(V), V + 5 28,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals >