Learn More
Óxido de vanadio(V) trifluoruro, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11367727
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-31-4
Fórmula molecular F3H3OV
Peso molecular (g/mol) 126.96
Número MDL MFCD00042555
Clave InChI HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci
PubChem CID 123322
Nombre IUPAC oxovanadio;trihidrofluoruro
SMILES F.F.F.O=[V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(V) trifluoride oxide
Punto de fusión 300°C
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Número UN UN3290
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.94
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Moisture sensitive