Learn More
Óxido de vanadio(V) trifluoruro, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Vanadium(V) trifluoride oxide |
Punto de fusión | 300°C |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3290 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.94 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Título del producto
Óxido de vanadio(V) trifluoruro, 99 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido