Learn More
Óxido de vanadio(V) triisopropóxido, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080488
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
500 g
CAS: 5588-84-1 | C9H24O4V | 247.23 g/mol
Vanadium(V) triisopropoxide oxide serves as a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands. It is also used in catalysis. Further, it acts as a precursor and used in thermal atomic layer deposition of vanadium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5588-84-1
Fórmula molecular C9H24O4V
Peso molecular (g/mol) 247.23
Número MDL MFCD00015017
Clave InChI JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n
PubChem CID 79702
Nombre IUPAC oxovanadio;propan-2-ol
SMILES O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Especificaciones
Punto de ebullición 81°C to 83°C (2mmHg)
Nombre del producto químico o material Vanadium (V) triisopropoxide oxide
Punto de fusión -12°C
Color Naranja amarillento
Forma física Líquido
Cantidad 1 g
Fórmula lineal VO[CHO(CH3)2]3
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Información de solubilidad Miscible with toluene,hexane and isopropanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.2
Porcentaje de pureza 96%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.04 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(V) triisopropoxide oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Vanadium(V) triisopropoxide oxide