Learn More
Alambre de vanadio, 1,0 mm de diámetro, con relajación de tensiones, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
100 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
100 cm
250 cm
50 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Vanadium wire |
Nombre de nota | 1.0mm (0.04 in.) dia., Stress relieved |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 10 cm |
Porcentaje de pureza | 99.7% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈4.8g/m |
Formulario | Alambre, ≈4,8g/m |