Learn More
Alambre de vanadio, 1,5 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319877
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-62-2
Fórmula molecular V
Peso molecular (g/mol) 50.94
Número MDL MFCD00011453
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nombre IUPAC vanadio
SMILES [V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium wire
Nombre de nota 1.5mm (0.06 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 cm
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Peso ≈10.8g/m
Formulario Alambre, ≈10,8g/m