Learn More
Vanadil(IV) sulfato hidrato, 17-23 % V, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732641
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 12439-96-2 | O5SV·xH2O | 163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12439-96-2
Fórmula molecular O5SV·xH2O
Peso molecular (g/mol) 163
Número MDL MFCD00149933
Clave InChI YGYBXHQARYQUAY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo oxosulfatovanadium pentahydrate, vanadyl sulfate pentahydrate, vanadium, oxosulfato-, pentahydrate, oxovanadium iv sulfate pentahydrate, vanadium 2+ , pentaaquaoxo-, oc-6-21 , sulfate 1:1, oxovanadium iv pentahydrate sulfate, vanadic sulfate pentahydrate, vanadyl sulphate pentahydrate, voso4.5h2o, ov.so4.5h2o
PubChem CID 167150
Nombre IUPAC oxovanadio(2+);sulfato;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].O=[V+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadyl(IV) sulfate hydrate
Nombre de nota 17-23% V
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal VOSO4·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Porcentaje de pureza 17 to 23% (V)
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadyl(IV) sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.