Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Reversible Valves for Solvent Management
VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management maintain pressure equilibrium within the bottle for safe solvent handling
Especificaciones
Tipo | Válvula reversible |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
Para utilizar con (equipo) | Sistemas de contención de disolventes VapLock |
Presión | Presión de fisuras de 0,1 a 0,25 psi |
Tamaño de rosca (imperial) | 2 × NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas)× NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
Descripción
- Minimize evaporation and relieve pressure to improve safety
- Change orientation to switch between inlet and outlet flow regulation
Garantía
None
Especificaciones
Válvula reversible | |
Sistemas de contención de disolventes VapLock | |
2 × NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas)× NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
Seguridad de disolventes | |
Presión de fisuras de 0,1 a 0,25 psi |