Learn More
Cole-Parmer™ Tapones roscados VapLock™
Utilice tapones roscados VapLock™ para sellar los puertos no utilizados para lograr un sistema resistente a fugas
63.65€
Especificaciones
Tipo | Tapón de puerto |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
Para utilizar con (equipo) | Sistemas de contención de disolventes VapLock |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de rosca (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de rosca (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15864464
|
Cole-Parmer™
12020-47 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | UNF (macho) de entre 6,35 mm (1/4 pulgadas) y 711,2 mm (28 pulgadas) |
63.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Selle los puertos del colector y de la tapa de la botella que no se utilicen
Garantía
Ninguno
Especificaciones
Tapón de puerto | |
Seguridad de disolventes | |
Sistemas de contención de disolventes VapLock |