Learn More
VEGFC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | VEGFC |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16832005
|
Proteintech
22601-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16822005
|
Proteintech
22601-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor/vascular endothelial growth factor (PDGF/VEGF) family, is active in angiogenesis and endothelial cell growth, and can also affect the permeability of blood vessels. This secreted protein undergoes a complex proteolytic maturation, generating multiple processed forms which bind and activate VEGFR-3 receptors. Only the fully processed form can bind and activate VEGFR-2 receptors. This protein is structurally and functionally similar to vascular endothelial growth factor D.Especificaciones
VEGFC | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P49767, P97953 | |
22341, 7424 | |
VEGFC Fusion Protein Ag18182 | |
Primary | |
-20°C | |
VEGFC |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Flt4 L, Flt4 ligand, VEGF C, VEGFC, VRP | |
VEGFC | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |