Learn More
Asecos™ Ventilation Unit Box
Ventilation Unit Box for Corrosive Products. Soundproof ventilation box with integrated filtration.
Marca: Asecos™ EP.L.53049
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Corrosive Products | |
Ventilation Unit Box | |
410 x 430 x 300 mm | |
Steel construction, epoxy coating |