Learn More
Veratraldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Veratraldehyde was used in the preparation of 4-chloromethyl-2-(dimethoxyphenyl)-1,3-dioxolane. It was used in the synthesis of (+)-lithospermic acid, having anti-HIV activity. It forms 1:1 inclusion complexes with cyclodextrins. It reacts with 3-acetyl-2,5-dimethythiophene to yield chalcone dye, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2,5-dimethylthiophen-3-yl)prop-2-en-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Veratraldehído fue utilizado en la preparación de 4-clorometil-2-(dimetoxifenil)-1,3-dioxolano. Se utilizó en la síntesis de (+)-ácido litospérmico, teniendo actividad anti-VIH. Forma 1:1 complejos de inclusión con ciclodextrinas. Reacciona con 3-acetil-2,5-dimetitiofeno para dar colorante chalcona, (2E)-3-(3,4-dimetoxifenilo)-1-(2,5-dimetiltiofen-3-il)prop-2-en-1-ona.
Solubilidad
Soluble en agua. Libremente soluble en alcohol y éter.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Veratraldehyde |
Punto de fusión | 42°C to 46°C |
Punto de ebullición | 281°C |
Temperatura de inflamación | 112°C (233°F) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 473899 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Índice Merck | 14,9951 |
Información de solubilidad | Soluble in water. Freely soluble in alcohol and ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
Show More |