Learn More
Vermiculite, Honeywell™ Fluka™
Fragmentos tostados
Marca: Honeywell-Fluka 329770-9.4KG
Cantidad | 10 kg |
---|
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Vermiculite | |
Canela | |
1318-00-9 | |
MFCD00132837 |
1000°C | |
10 kg | |
Bolsa de papel/poliéster | |
NONH for all modes of transport |