Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Guante industrial de protección
Marca: Ansell™ 62401100
54.59 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Descripción
- Cómodos para un uso intensivo.
- Muy buena flexibilidad.
- Revestimiento a prueba de líquidos.
- Excelente aislamiento térmico a temperaturas altas (hasta 250 °C) o bajas (hasta –20 °C).
- No utilizar si se está en contacto con objetos afilados.
- No los utilice con máquinas giratorias en las que el guante pueda quedar atrapado.
Especificaciones
Látex de caucho | |
Categoría III | |
Látex de caucho natural | |
Látex de caucho natural | |
Nivel 2 | |
Látex de caucho natural | |
Específico | |
sin polvo | |
10 | |
VersaTouch 62-401, 62-401 | |
Dedos completos | |
Azul | |
Azul | |
6 pares por caja, 8 cajas por paquete | |
48 reparaciones | |
3 | |
320 mm | |
110 g |
EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011 | |
Totalmente revestido | |
Guante industrial de protección | |
Azul | |
No | |
Uso industrial | |
No | |
Guante de látex de caucho natural resistente a productos químicos y líquidos | |
No estéril | |
1.35 mm | |
Protección frente a los productos químicos y los líquidos | |
Puño con revestimiento liso y borde recortado | |
Tejido de punto de algodón | |
Nivel 1 | |
Serie VersaTouch | |
320 x 125 mm | |
125 mm |