Learn More
Ansell™ Guantes de protección media VersaTouch™ serie 72-285
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Descripción
- De color azul claro
- Lavables hasta 90 °C
- Aptos para el contacto con todos los productos alimenticios
- Ideales para deshuesado, talla, procesamiento de pescado y cocina
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN388:2003 |
Color | Azul |
Cut Resistance Rating | Nivel 5 |
Material | Dyneema™ |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 8 |
Temperature (Metric) Max | 95 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Para deshuesado, trinchado, procesamiento de pescado, fileteado de pescado, preparación de comidas y aplicaciones de procesamiento de frutas y hortalizas |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |