Learn More
Ansell™ Guantes de protección media VersaTouch™ serie 72-285
Codice prodotto. 11726444 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Proporciona una excelente resistencia a cortes, comodidad y durabilidad. Los guantes de protección media Ansell Edmont™ VersaTouch™ serie 72-285 incorporan tecnología Dyneema™ para proteger contra cortes.
  • De color azul claro
  • Lavables hasta 90 °C
  • Aptos para el contacto con todos los productos alimenticios
  • Ideales para deshuesado, talla, procesamiento de pescado y cocina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388: 254X
Color Azul
Cut Resistance Rating Nivel 5
Material Dyneema™
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 9
Temperature (Metric) Max 95 °C
Para utilizar con (aplicación) Para deshuesado, trinchado, procesamiento de pescado, fileteado de pescado, preparación de comidas y aplicaciones de procesamiento de frutas y hortalizas
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Revestimiento de fibra de vidrio de polipropileno Dyneema™
Cantidad 72 par
Resistente a Resistene al corte
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato