Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo azul VersaTouch™ de un solo uso serie 92-200
Código de producto. 12637051 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas. Guante más fino con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada.
  • Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada.
  • Sin látex: no hay riesgo de sufrir reacciones alérgicas de tipo 1.
  • Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos.
  • Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño 8
Grosor (imperial) 2,9 mil
Grosor (métrico) 0,07 mm
Modelo 922008
Serie 92-200