Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo azul VersaTouch™ de un solo uso serie 92-210
Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas. Guante más fino con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada.
20.75€
Especificaciones
Acabado exterior Totalmente texturizados
Material Nitrilo
Grosor (imperial) 2,9 mil
Grosor (métrico) 0,07 mm
Serie 92-210
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12637061
Ver documentos
Ansell™
92210100
10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12607061
Ver documentos
Ansell™
92210070
7 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12617061
Ver documentos
Ansell™
92210080
8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12627061
Ver documentos
Ansell™
92210090
9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Guantes de un solo uso
  • Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas
  • Guante más delgado con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada
  • Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada
  • Sin látex: no hay riesgo de alergias de tipo 1
  • Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos
  • Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos
Aplicaciones:
  • Comidas preparadas
  • Procesamiento de frutas y verduras
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Distribución de alimentos
  • Servicio de cáterin
Especificaciones
Especificaciones
Totalmente texturizados
2,9 mil
92-210
Nitrilo
0,07 mm