Learn More
Systec™ Autoclave vertical de suelo y carga superior, serie VB
El autoclave Systec™ de la serie VB vertical de suelo y carga superior es adecuado para aplicaciones básicas de esterilización y puede aceptar opciones de optimización de procesos adicionales limitadas.
Especificaciones
Tipo de producto Autoclave vertical de suelo y carga superior
Temperatura (métrico) 140 °C
Presión de funcionamiento 4 bar
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Características estándar:
    • Elementos calefactores internos dentro de la cámara del autoclave
    • Carcasa, bastidor de soporte y recipiente a presión de acero inoxidable resistente a la corrosión
    • Pantalla LCD y control por microprocesador totalmente automático
    • Número de programas de esterilización: 4
    • Derechos de acceso protegidos con código para modificar los parámetros y otras intervenciones relacionadas con la seguridad
    • Sensor de temperatura flexible PT-100
  • Impresora integrada opcional para documentación de lotes
Especificaciones
Especificaciones
Autoclave vertical de suelo y carga superior
140 °C
4 bar
Documentos
Product Certifications
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.