Learn More
Grant Instruments™ Bomba de turbina vertical, baños refrigerados y baños de circulación de 9 l/min Grant
Diseño compacto y silencioso. Se suministra con conexiones de tubería y tapa especial para montaje en depósito, diámetro interior de tubería de 12.7 mm. La bomba de turbina vertical de 9 l/min. de Grant Instruments™ para los baños y circuladores refrigerados Grant son necesarios solo cuando la aplicación requiere una presión más alta que la suministrada por la bomba interna para mantener el flujo.
Especificaciones
Caudal 9 l/min
Tipo Bomba de turbina vertical
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Para usar con baños de circulación refrigerados Grant
  • Silencioso
  • Diseño compacto
  • Se suministra con conexiones de tubería y tapa para el depósito
  • Diámetro del tubo: 12,7mm
  • Presión máxima: 1000 mbar
  • Flujo máximo: 9 l/min
Especificaciones
Especificaciones
9 l/min
Bomba de turbina vertical