Learn More
Ansell™ Guantes de peso medio de nitrilo azul y blanco VibraGuard™ serie 7-111
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- Guantes industriales
- Ayudan a proteger del síndrome de vibración mano-brazo (HAVS)
- Versión de medio dedo para la manipulación mejorada de tornillos, clavos y piezas pequeñas
- El acolchado suave en pulgar, dedo índice y área de la palma mejora la protección contra choque térmico
- Dorso de algodón transpirable para comodidad en entornos de trabajo cálidos
- La almohadilla con espuma de gel de vibración Ansell reduce la vibración transmitida a la mano
- El revestimiento de nitrilo proporciona resistencia a enganches y abrasiones
- Sin silicona y lavable
- La activación con pulsación de herramientas eléctricas es mucho más sencilla con esta versión de medio dedo
Aplicaciones:
- Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
- Manipulación de paneles y láminas de metal
- Manipulación de piezas de metal mecanizadas ásperas
- Metalurgia y operaciones de montaje
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Blanco, Azul |
Cut Resistance Rating | Nivel 1 |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 8 |
Modelo | 7-111 |
Estilo de dedo | Medio dedo |
Estilo de puño de los guantes | Velcro |