Learn More
Frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ sin tapón
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos para medios de vidrio ámbar. Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500nm.
Marca: Pyrex 1519/04
Descripción
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos de medios de vidrio de color ámbar.Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato PyrexTM se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500 nm.
- Solo frascos
- Se suministra sin tapón ni anillo de vertido
- Cumple con ISO 4796.
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
Especificaciones
100 ml | |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
No | |
Ancha | |
100mm | |
3,9 in |
3,4 oz | |
Almacenamiento de materiales sensibles a la luz | |
10/Paq. | |
Sí | |
Forma redonda | |
Frasco para medios de cultivo | |
56mm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.