Learn More
behr Labor-Technik™ Depósito de agua de dilución behrotest™
El depósito de agua de dilución behr Labor Technik™ behrotest™ está diseñado para recoger los residuos que se descargan directamente de los laboratorios a través de conductos de desagüe especiales.
Marca:  behr Labor-Technik™ B00217793
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10065170
  • 587.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluyen configuración de aireación, visualización de nivel y grifo de detención
  • De color (protección ligera), con tapa para facilitar la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Azul
60 l
Polietileno de baja densidad (LDPE)
Tanque de agua de dilución
400 mm
Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)
Con fritas de distribuidor y conexión de aire comprimido
Diámetro: 400 mm, Altura: 600 mm
600 mm