Learn More
SCAT Bandeja de recogida
Las bandejas de recogida SCAT almacenan los contenedores de residuos y proporcionan seguridad adicional en caso de que se produzcan fugas.
Marca: SCAT 108981
203.36 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuada para una amplia gama de recipientes
- Recoge el líquido en caso de fuga
- Disponible con un inserto de base para que los recipientes permanezcan siempre limpios y secos
- Opcional con material conductivo electrostático
- Fabricada con PE-HD o PE-HD-ec opcional
Especificaciones
12 L | |
Bandeja de recogida, conductora electrostática PE-HD, dimensiones (An x Al x Al): 200 x 200 x 300 mm (interior), dimensiones (An. x Al. x F.): 225 × 215 × 325 mm (exterior) | |
200 mm (interior), 215 mm (exterior) | |
Bandeja de recogida | |
Contenedores de residuos | |
Inserto de base | |
HDPE conductor eléctrico | |
No esterilizable en autoclave |
Interior: 300 × 200 × 200 mm; exterior: 325 x 225 x 215 mm | |
Negro | |
HDPE | |
200 (interior), 225 mm (exterior) | |
Manipulación de sustancias peligrosas | |
1 unidades | |
Rectangulares |