Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil
Módulo E 755 para la carga óptima de instrumental de vidrio de cuello estrecho 25 - 100 ml
Marca: Miele Professional™ 5701590
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Equipado con 36 boquillas (E 470) 2,5 x 90 mm con soporte
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
Lavadoras desinfectadoras, laboratorio | |
130 mm |
Inserto/módulo para instrumental de vidrio de cuello estrecho | |
36 instrumentos de vidrio de cuello estrecho | |
496 mm | |
492 mm |