Learn More
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Forward Primer, HPLC
Cebador directo de secuenciación M13, HPLC
Marca:  Applied Biosystems™ A15637
Código de producto. 15554374
  • 66.00€ / cada uno
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Descripción
Utilice nuestra herramienta para encontrar y solicitar cebadores prediseñados para PCR y secuenciación Sanger. Estos cebadores, sin SNP ni dímeros, específicos del objetivo y adecuados para condiciones de PCR universal, se pueden solicitar sin modificar, con extremo M13, purificados por HPLC o desalados. Todos los cebadores se comprueban mediante espectrometría de masas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Un solo tubo, secado
Espectrometría de masas
Cebador directo de secuenciación M13 (-21)
Primer de secuenciación directa M13 (-21)
HPLC
Sólido
Sólido
Cebador directo de secuenciación M13 (-21), 50 nmol, purificación mediante HPLC, producción mínima específica de 900 pmol, secuencia 5' TGTAAAACGGGCCAGT. Se suministra en un solo tubo. Secado. Se utiliza para los cebadores de secuenciación de ciclos BigDye™
5' TGTAAAACGACGGCCAGT
50 nmol
Cebadores de secuenciación de ciclos BigDye™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.