Learn More
Metro™ Unidades de seguridad móviles de servicio estándar, acero inoxidable
Asegure los objetos más importantes en su laboratorio. Las unidades de seguridad móvil de servicio estándar de Metro proporcionan protección de materiales valiosos y objetos importantes contra pérdidas o hurtos. Disponible en un acabado de acero inoxidable elegante y fácil de limpiar.
Marca:  Metro™ SEC53S-SD
2998.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977231
  • 4240.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Añadir a la cesta
Requires :
Las ruedas deben solicitarse por separado. Póngase en contacto con su representante de seguridad del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific™ para seleccionar y solicitar la rueda adecuada para su aplicación, requisitos de carga y entorno de funcionamiento.
Descripción
Descripción
Las unidades móviles de seguridad protegen los objetos de valor y los materiales sensibles de las pérdidas o hurtos. El acero inoxidable de tipo 304 proporciona una resistencia superior a la corrosión. La construcción de alambre abierto de gran calibre mantiene el contenido visible en todo momento, lo que facilita la comprobación del inventario. Elección de ruedas para satisfacer sus necesidades.
  • Tirador de la puerta ergonómico de 1/4 de vuelta patentado
  • Las puertas dobles se abren 270° y se pueden fijar a los lados de la unidad.
  • Estantes superiores e inferiores fijos Super Erecta
  • Los estantes intermedios opcionales se pueden colocar en incrementos de 2,54 cm (1 pulg) a lo largo de toda la altura del poste.
Información de órdenes
Se suministra desmontado; se monta fácilmente. Los estantes intermedios y las ruedas Super ajustables/Super Erecta™ se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Carro de seguridad móvil
Silver
62 in
40,75 in
Acero inoxidable
70 kg
27,25 in
70 kg
40,75 x 27,25 x 62 pulg (103,5 x 69,2 x 157,5 cm)
157,5 cm
103,5 cm
2
154 lb
69,2 cm