Learn More
Fisherbrand™ Sonda de temperatura de resistencia al platino PTFE, 8mm de diámetro
Las sondas de temperatura de resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™ combinan las propiedades excepcionales de PTFE con la fiabilidad y precisión de la termometría de resistencia al platino. Todos los componentes están completamente encapsulados en PTFE puro. El cuerpo tiene un núcleo de acero inoxidable para obtener rigidez, pero puede doblarse.
Marca: Fisherbrand™ 500.400.1.3
Descripción
- Sensor: PRT100 clase A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Cable: 4 cables; 2 rojos, 2 blancos, PFA aislado con revestimiento de PFA blanco
- Cable fundido en el cuerpo
- Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
- Con casquillo a presión
- Se suministra sin enchufe
- Inerte y no contaminante
- Resistente a la presión
- Intervalo de temperatura de -180 °C a +280 °C.
Especificaciones
Sonda de temperatura con resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™ | |
1 | |
50 %, de 6 a 14 s | |
400 x 8 mm | |
8 mm |
PTFE con sensor PRT100 | |
PRT100 clase A. TCR = 3850 ppmC | |
De -180 °C a +280 °C | |
3 m (cable) |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.