Learn More
Sartorius Pesa cilíndrica
Las pesas cilíndricas individuales están hechas de acero especial altamente pulido, no magnetizable y muy resistente a la corrosión.
Marca: Sartorius YCW6228-02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pesas individuales de 1 g a 50 kg
- Material: Acero especial, altamente pulido, no magnetizable, altamente resistente a la corrosión
- Densidad de 8,0 g/cm3
- Embalaje de las pesas: De 1 g a 20 g en una caja de plástico, de 50 g a 500 g en una caja de madera
- De 1 kg a más, se suministran además con guantes
Especificaciones
Masa de calibración | |
5,29 lb | |
Aluminio, alpaca, acero inoxidable | |
8,0 g/cm3 |
Certificado DAkkS | |
OIML E2 | |
2 kg |