Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo inferior deslizable de acero inoxidable para UF750plus, cámara reforzada opcional
Bandejas antigoteo deslizante no perforadas fabricadas en acero inoxidable.
Marca: Memmert™ UF750plusB32763
286.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Fabricadas en acero inoxidable
- Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Estufa UF750plus | |
Bandeja antigoteo | |
Acero inoxidable | |
Borde: 15 mm |