Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos
El poliéster permanente (B-423) es ideal para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y la identificación de paneles solares.
Marca:  Brady™ 173369
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17849044
  • 52.30€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El poliéster permanente (B-423) es ideal para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y la identificación de paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura de servicio de -70 a 110°C (de -94 a 230°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
M7-26-423
None
Gloss
Polyester
Thermal Transfer
No estéril
M710, BMP71
100 etiquetas
-94°F to +230°F
0.003 in.
1.25 x 2.75 in.
2.75 in.
31.75 mm
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectángulo
De -70 °C a +110 °C
0.076 mm
1,25 in
69.85 mm