Learn More
Bel-Art™ Delantales de vinilo Vikem
Proporciona protección al personal de hospitales, escuelas, laboratorios y plantas industriales.
41.25€ - 76.30€
Especificaciones
Tipo | Delantal |
---|---|
Tamaño | Universal |
Material | Vinilo |
Color | Transparente |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10024610
|
Bel-Art™
H24603-0001 |
91 cm |
41.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10723461
|
Bel-Art™
H24604-0001 |
107 cm |
76.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Ligeros y cómodos
- Fabricados con vinilo grueso de 4 mils
- Uniones de algodón cosidas que aseguran todos los bordes
- Correas resistentes doblemente reforzadas con ojales metálicos mediante tres capas de material en la cintura
- No absorbentes y químicamente resistentes
Especificaciones
Delantal | |
Vinilo | |
Reusable | |
No estéril | |
Sewn |
Universal | |
Transparente | |
Lazos | |
Uniones de algodón cosidas que aseguran todos los bordes |