Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para impresora
Para su uso con impresora de laboratorio.
39.35€ - 560.00€
Especificaciones
Material | Vinilo |
---|---|
Tipo de producto | Etiqueta de impresora |
Etiquetas por fila | 1 |
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Tipo de adhesivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Tipo de adhesivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11797124
|
Brady™
114973 |
Blanco | 38,10 mm | 101,60 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11761815
|
Brady™
115108 |
Blanco/transparente | 25,4 mm | 25,4 mm | Acrílico, Permanente | N/A | |||
11721845
|
Brady™
115040 |
Blanco | 38,10 mm | 11,15 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11711845
|
Brady™
115037 |
Blanco | 19 mm | 19 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11721785
|
Brady™
115033 |
Blanco/transparente | 25,4 mm | 85,73 mm | Acrílico, Permanente | N/A | |||
11751815
|
Brady™
115039 |
Blanco | 25,4 mm | 12,7 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11771715
|
Brady™
114854 |
Blanco | 12,70 mm | 12,7 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11707274
|
Brady™
114757 |
Blanco | 25,4 mm | 25,4 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11761725
|
Brady™
115030 |
Blanco/transparente | 38,10 mm | 25,4 mm | Acrílico, Permanente | N/A | |||
11767294
|
Brady™
114972 |
Blanco | 38,10 mm | 101,6 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11737104
|
Brady™
114780 |
Blanco | 25,4 mm | 76,2 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11757294
|
Brady™
114971 |
Amarillo/transparente | 38,10 mm | 38,1 mm | Acrílico, Permanente | N/A | |||
11741815
|
Brady™
115038 |
Blanco | 25,4 mm | 19,1 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11787274
|
Brady™
114809 |
Blanco | 19,05 mm | 38,1 mm | Caucho | N/A | |||
11781835
|
Brady™
115031 |
Blanco/transparente | 12,70 mm | 38 mm | Acrílico, Permanente | N/A | |||
11781735
|
Brady™
114730 |
Blanco | 19 mm | 76,2 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11747294
|
Brady™
114970 |
Rojo/transparente | 25,4 mm | 38,1 mm | Acrílico, Permanente | N/A | |||
11787264
|
Brady™
114751 |
Blanco | 25,4 mm | 19 mm | Caucho, Reposicionable | N/A | |||
11797294
|
Brady™
115000 |
Blanco/transparente | 25,4 mm | 19 mm | Acrílico, Permanente | N/A | |||
11711785
|
Brady™
115029 |
Blanco/transparente | 50,8 mm | 101,6 mm | Acrílico, Permanente | N/A | |||
11787294
|
Brady™
114994 |
Blanco/transparente | 44,25 mm | 4,62 mm | Acrílico, Permanente | N/A | |||
11737144
|
Brady™
114990 |
Blanco/transparente | 49,28 mm | 3,81 mm | Acrílico, Permanente | N/A | |||
Descripción
- Adhesivo con base de caucho reposicionable
- Acabado semisatinado
- Para identificación de paneles y marcado de cables y alambres
Especificaciones
Vinilo | |
Etiqueta de impresora | |
1 |