Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de volumen fijo de edición especial MLA™ D-Tipper™
El diseño estrecho y la ubicación del mecanismo de volquete proporciona fácil acceso a tubos estrechos
344.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Dimensiones (L x An) | 9 x 2 pulg |
Material | Aluminio, acero inoxidable, Stainless Steel |
Esterilidad | No estéril |
Graduado | No |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16435074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1052PK |
20 μl |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16425074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1051PK |
10 μl |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16455074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1055PK |
100 μl |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16445074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1054PK |
50 μl |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16465074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1056PK |
200 μl |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16475074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1057PK |
250 μl |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16485074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1059PK |
500 µl |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16495074
![]() |
VistaLab™ Technologies
1060PK |
1000 µl |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- For repetitive pipetting procedures
- Smooth one-stroke action
- With built-in tip ejector
- Low spring force reduce thumb muscle activity
- Easy in-lab calibration
- Engraved with serial numbers for improved traceability and calibration record keeping
- Color code: pink
- Available in fixed volumes from 10μL to 1000μL
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Aluminio, acero inoxidable, Stainless Steel | |
No | |
9 in | |
Expulsor de puntas incorporado | |
Rosa | |
Pipetas de volumen fijo | |
Mechanical Pipetting Device |
9 x 2 pulg | |
No estéril | |
Inserto de boquilla, llave de calibración | |
1 unidad | |
Ciclo de vida limitado | |
203 mm | |
No |