Learn More
Vitamin D binding protein Mouse anti-Human, Clone: 1E4D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | Vitamin D binding protein |
---|---|
Clon | 1E4D10 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16807815
|
Proteintech
66175-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16897805
|
Proteintech
66175-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GC (vitamin D-binding protein) is involved in vitamin D transport/storage, scavenging of extracellular G-actin, enhancement of the chemotactic activity of C5 alpha for neutrophils in inflammation and macrophage activation.Especificaciones
Vitamin D binding protein | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DBP, DBP/GC, GC, Gc globulin, VDBP,GC, Vitamin D binding protein | |
GC | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1E4D10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P02774 | |
2638 | |
Vitamin D binding protein Fusion Protein Ag9803 | |
Primary | |
-20°C | |
GC |