Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamina D2, 97+ %
Código de producto. p-212042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
La vitamina D2, o Ergocalciferol, n.º CAS 50-14-6, es una hormona soluble en grasa que es importante para la absorción y el metabolismo del calcio y fósforo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La vitamina D2 (ergocalciferol) es una forma de vitamina D, una hormona soluble en grasa que se encuentra en las fuentes alimenticias
  • La vitamina D es importante para la homeostasis de calcio y fósforo y puede desempeñar un papel importante en muchos procesos biológicos, incluido el crecimiento celular
  • La vitamina D2 tiene una menor afinidad de unión que la vitamina D3 para la proteína de unión a la vitamina D
Aplicaciones
  • Los estudios de investigación muestran que el tratamiento con vitamina D2 en ratas inhibe la promoción del tumor de vejiga
  • Los estudios muestran que el tratamiento de células de carcinoma de pulmón con vitamina D2 in vitro tuvo como resultado un aumento de los niveles de proteínas ACE2
  • Se ha observado que la vitamina D2 interfiere con la oligomerización de proteínas priónicas in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-14-6
Fórmula molecular C28H44O
Peso molecular (g/mol) 396.66
Número MDL MFCD00166988,MFCD11656674
Clave InChI MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Sinónimo ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
Nombre IUPAC (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilidenociclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin D2
Nombre de nota 99%
Absorbancia 460 to 490 (265nm, EtOH 96%)
Punto de fusión 115.0°C to 119.0°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0 to 103% (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 10215
Condición de rotación específica +82.00 (25.00°C c=3,in acetone)
Rotación específica + 82.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.65
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vitamin D2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.