Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamina D3, ≥99 %
Código de producto. p-3779869 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
La vitamina D3, 99 %, número CAS 67-97-0, también conocida como colecalciferol, es una hormona esteroidea producida en la piel u obtenida de fuentes dietéticas.Es un mediador esencial del metabolismo del calcio óseo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La vitamina D3 es una hormona esteroidea generada en la piel cuando el 7-dehidrocolesterol interactúa con la radiación ultravioleta.También se puede encontrar en varios tipos de alimentos para consumo diario.
•La vitamina D3 se une a los receptores de vitamina D, modulando la expresión génica
Aplicaciones
• En estudios in vivo, la vitamina D3 ha estado implicada en el mantenimiento de los niveles de calcio y fósforo en la sangre, el metabolismo óseo, las funciones metabólicas y la regulación de la transcripción
•Modula la proliferación y diferenciación de células tanto normales como cancerosas
• Presenta actividades antiproliferativas y antimetastásicas in vitro en células de cáncer de mama, colon y próstata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-97-0
Fórmula molecular C27H44O
Peso molecular (g/mol) 384.648
Número MDL MFCD00078131
Clave InChI QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Sinónimo vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
Nombre IUPAC (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilidene]etilideno]-4-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Vitamin D3
Punto de fusión 82°C to 87°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 10216
Condición de rotación específica +108.50 (25.00°C c=0.8,ethanol)
Rotación específica +105° to +112° (25°C, 589nm) (c=0.8, ethanol) (1 dm, within 30 min.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.64
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Vitamin D3, crystalline
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.